(2-Chlor-3-pyridinyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1462-100G
APOSOR1462-100GEA 140 EUR
APOSOR1462-100G
(2-Chlor-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Chlor-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆ClNO
Schmelzpunkt: 54…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01935961
CAS-Nummer: 42330-59-6