Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Fmoc-4-phenyl-Phe-OH, Fmoc-Bip(4,4')-OH
OR14632-10G
OR14632-1G
OR14632-5G
APOSOR14632-10GEA
215
EUR
APOSOR14632-10G
APOSOR14632-1G
APOSOR14632-5G
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine
Formel:
C₃₀H₂₅NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191198 CAS-Nummer: 199110-64-0 |