Fmoc-β-(2-thienyl)-D-alanine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-N-Fmoc-2-thienylalanine, Fmoc-D-Thi-OH, Fmoc-D-3-(2-Thienyl)-Ala-OH, Fmoc-3-D-Ala(2-thienyl)-OH, Fmoc-β-(2-thienyl)-D-Ala-OH, (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(thiophen-2-yl)propanoic acid, Fmoc-D-2-thienylalanine
OR14645-5G
APOSOR14645-5GEA 89.9 EUR
APOSOR14645-5G
Fmoc-β-(2-thienyl)-D-alanine 96%
Fmoc-β-(2-thienyl)-D-alanine
Formel: C₂₂H₁₉NO₄S
Molecular Weight: 393.457 g/mol
Schmelzpunkt: 168…171 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00065677
CAS-Nummer: 201532-42-5