Fmoc-L-4-pyridylalanine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-L-alanine, Fmoc-3-(4-pyridyl)-Ala-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(4-pyridyl)-L-alanine, Fmoc-4-Pal-OH
OR14664-5G
APOSOR14664-5GEA
120
EUR
APOSOR14664-5G
Fmoc-L-4-pyridylalanine 98%
Fmoc-L-4-pyridylalanine
Formel:
C₂₃H₂₀N₂O₄ Molecular Weight: 388.43 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00672566 CAS-Nummer: 169555-95-7 |