Fmoc-7-Ahp-OH 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Fmoc-7-aminoheptanoic acid
OR14683-5G
APOSOR14683-5GEA
91.5
EUR
APOSOR14683-5G
Fmoc-7-Ahp-OH 98%
Fmoc-7-Ahp-OH
Formel:
C₂₂H₂₅NO₄ Molecular Weight: 367,445 g/mol Schmelzpunkt: 152…157 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01861353 CAS-Nummer: 127582-76-7 |