4-Chlor-D-phenylalanin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR14692-1G
APOSOR14692-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14692-1G
4-Chlor-D-phenylalanin 98%
4-Chlor-D-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Schmelzpunkt: 260 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00079675
CAS-Nummer: 14091-08-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III