2-Brom-L-phenylalanin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-Phe(2-Br)-OH
OR14693-1G
APOSOR14693-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14693-1G
2-Brom-L-phenylalanin 97%
2-Brom-L-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
Molecular Weight: 244.1 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03092958
CAS-Nummer: 42538-40-9