4-Brom-L-phenylalanin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: H-Phe(4-Br)-OH
OR14695-10G
APOSOR14695-10GEA 91.5 EUR
APOSOR14695-10G
4-Brom-L-phenylalanin 95+%
4-Brom-L-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
Molecular Weight: 244.1 g/mol
Schmelzpunkt: 265 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063062
CAS-Nummer: 24250-84-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III