3-Nitro-D-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: H-D-Phe(3-NO₂)-OH, (R)-2-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
OR14708-1G
APOSOR14708-1GEA 36.4 EUR
APOSOR14708-1G
3-Nitro-D-phenylalanine 97%
3-Nitro-D-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀N₂O₄
Molecular Weight: 210.189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04117829
CAS-Nummer: 169530-97-6