3-(1-Naphthyl)-D-alanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-D-1-Nal-OH
OR14712-1G
APOSOR14712-1GEA
21.9
EUR
APOSOR14712-1G
3-(1-Naphthyl)-D-alanine
3-(1-Naphthyl)-D-alanine
Formel:
C₁₃H₁₃NO₂ Molecular Weight: 215,252 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00038544 CAS-Nummer: 78306-92-0 |