2,4-Dichlor-D-phenylalanin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-D-Phe(2,4-DiCl)-OH
OR14718-100MG
APOSOR14718-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR14718-100MG
2,4-Dichlor-D-phenylalanin
2,4-Dichlor-D-phenylalanin
Formel: C₉H₉Cl₂NO₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01860873
CAS-Nummer: 114872-98-9