3-(2-Pyridyl)-D-alanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-D-2-Pal-OH, H-β-(2-Pyridyl)-D-Ala-OH
OR14722-250MG
APOSOR14722-250MGEA
40.6
EUR
APOSOR14722-250MG
3-(2-Pyridyl)-D-alanine
3-(2-Pyridyl)-D-alanine
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 166,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00237245 CAS-Nummer: 37535-52-7 |