(2R)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-3-D-Pal-OH, 3-(Pyridin-3-yl)-D-alanine, (2R)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propionic acid, 3-Aza-D-phenylalanine
OR14724-250MG
APOSOR14724-250MGEA
26.1
EUR
APOSOR14724-250MG
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid 98%
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 166,18 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00079673 CAS-Nummer: 70702-47-5 |