H-4-Pal-OH·2HCl 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14725-1G
OR14725-250MG
OR14725-5G
APOSOR14725-1GEA
0
EUR
APOSOR14725-1G
APOSOR14725-250MG
APOSOR14725-5G
H-4-Pal-OH·2HCl 98%
H-4-Pal-OH·2HCl
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂·₂HCl Schmelzpunkt: 257…259 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01860883 CAS-Nummer: 37535-49-2 |