H-β-(3-Benzothienyl)-Ala-OH 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: H-3-BenzoThienyl-Ala-OH, (S)-2-Amino-3-(benzo[b]thiophen-3-yl)propanoic acid, 3-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-L-alanine

OR14727-1G
APOSOR14727-1GEA 69.6 EUR
APOSOR14727-1G
H-β-(3-Benzothienyl)-Ala-OH 95+%
H-β-(3-Benzothienyl)-Ala-OH
Formel: C₁₁H₁₁NO₂S
Molecular Weight: 221,28 g/mol
Schmelzpunkt: 248 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079684
CAS-Nummer: 72120-71-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR