L-Allylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(-)-alpha-Allylglycine, H-Ally-Gly-OH, H-Gly(Ally)-OH, 2-Allyl-L-glycine, (S)-(-)-2-Amino-4-pentenoic acid, (2S)-2-Aminopent-4-enoic acid, L-2-Amino-4-pentenoic acid L-Allylglycine L-alpha-Allylglycine, (S)-2-Allylglycine
OR14736-5G
APOSOR14736-5GEA 37.7 EUR
APOSOR14736-5G
L-Allylglycine
L-Allylglycine
Formel: C₅H₉NO₂
Molecular Weight: 115.132 g/mol
Schmelzpunkt: 283 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002627
CAS-Nummer: 16338-48-0