1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14748-10G
OR14748-1G
OR14748-5G
APOSOR14748-10GEA
0
EUR
APOSOR14748-10G
APOSOR14748-1G
APOSOR14748-5G
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
Formel:
C₈H₁₉Cl₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023304 CAS-Nummer: 2031-23-4 |