1,4-Dihydroxy-2,6-dimethoxybenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dimethoxybenzene-1,4-diol
OR14749-1G
APOSOR14749-1GEA
39.3
EUR
APOSOR14749-1G
1,4-Dihydroxy-2,6-dimethoxybenzene
1,4-Dihydroxy-2,6-dimethoxybenzene
Formel:
C₈H₁₀O₄ Molecular Weight: 170,17 g/mol Schmelzpunkt: 158…162 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017160 CAS-Nummer: 15233-65-5 EINECS: 239-282-7 |