3-(Aminomethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR14753-1G
OR14753-5G
OR14753-250MG
APOSOR14753-1GEA
0
EUR
APOSOR14753-1G
APOSOR14753-5G
APOSOR14753-250MG
3-(Aminomethyl)phenol
3-(Aminomethyl)phenol
Formel:
C₇H₉NO Schmelzpunkt: 165…168 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00798977 CAS-Nummer: 73604-31-6 UN: 3259 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...