3-(Aminomethyl)phenol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR14753-1G OR14753-5G OR14753-250MG
APOSOR14753-1GEA 0 EUR
APOSOR14753-1G APOSOR14753-5G APOSOR14753-250MG
3-(Aminomethyl)phenol
3-(Aminomethyl)phenol
Formel: C₇H₉NO
Schmelzpunkt: 165…168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00798977
CAS-Nummer: 73604-31-6
UN: 3259
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR