2-Aminothiazole-4-carboxylic acid ethyl ester hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide, Ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate hydrobromide
OR14763-10G
APOSOR14763-10GEA 23.4 EUR
APOSOR14763-10G
2-Aminothiazole-4-carboxylic acid ethyl ester hydrobromide
2-Aminothiazole-4-carboxylic acid ethyl ester hydrobromide
Formel: C₆H₉BrN₂O₂S
Molecular Weight: 253.12 g/mol
Schmelzpunkt: 175…177 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06653384
CAS-Nummer: 127942-30-7