DL-O-Methylserin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14804-1G
APOSOR14804-1GEA
0
EUR
APOSOR14804-1G
DL-O-Methylserin
DL-O-Methylserine
Formel:
C₄H₉NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037773 CAS-Nummer: 19794-53-7 |