2-(4-Aminophenyl)propanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14806-250MG
APOSOR14806-250MGEA
65.4
EUR
APOSOR14806-250MG
2-(4-Aminophenyl)propanenitrile
2-(4-Aminophenyl)propanenitrile
Formel:
C₉H₁₀N₂ Molecular Weight: 146.19 g/mol Schmelzpunkt: 55…57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09865026 CAS-Nummer: 28694-90-8 |