2-[(4-Chlorobenzyl)amino]benzenecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14814-1G
APOSOR14814-1GEA 270 EUR
APOSOR14814-1G
2-[(4-Chlorobenzyl)amino]benzenecarboxylic acid
2-[(4-Chlorobenzyl)amino]benzenecarboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₂ClNO₂
Molecular Weight: 261,71 g/mol
Schmelzpunkt: 146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03032901
CAS-Nummer: 14345-04-1