2,4-Dioxo-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazine-8-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR14825-1G
APOSOR14825-1GEA
270
EUR
APOSOR14825-1G
2,4-Dioxo-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazine-8-carboxylic acid
2,4-Dioxo-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazine-8-carboxylic acid
Formel:
C₉H₅NO₅ Molecular Weight: 207,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09865033 CAS-Nummer: 167902-99-0 |