3-Ethoxy-2-pyridinamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14829-1G
APOSOR14829-1GEA
336
EUR
APOSOR14829-1G
3-Ethoxy-2-pyridinamine
3-Ethoxy-2-pyridinamine
Formel:
C₇H₁₀N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234961 CAS-Nummer: 10006-74-3 |