5-Amino-3-isopropyl-1,2,4-thiadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14831-250MG
APOSOR14831-250MGEA
65.4
EUR
APOSOR14831-250MG
5-Amino-3-isopropyl-1,2,4-thiadiazol
5-Amino-3-isopropyl-1,2,4-thiadiazol
Formel:
C₅H₉N₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03093824 CAS-Nummer: 32039-21-7 |