2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14833-1G
APOSOR14833-1GEA 0 EUR
APOSOR14833-1G
2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanol
2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanol
Formel: C₉H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016568
CAS-Nummer: 5394-57-0