Methyl-3-amino-6-brom-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-amino-6-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR14835-1G
APOSOR14835-1GEA 105 EUR
APOSOR14835-1G
Methyl-3-amino-6-brom-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-3-amino-6-brom-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel: C₁₀H₈BrNO₂S
Molecular Weight: 286.1450 g/mol
Schmelzpunkt: 126…128 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09865017
CAS-Nummer: 1017782-63-6