Methyl-1,3-benzodioxole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl benzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylate
OR14837-1G
APOSOR14837-1GEA
33.5
EUR
APOSOR14837-1G
Methyl-1,3-benzodioxole-5-carboxylate
Methyl-1,3-benzodioxole-5-carboxylate
Formel:
C₉H₈O₄ Molecular Weight: 180,16 g/mol Schmelzpunkt: 50…52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00030273 CAS-Nummer: 326-56-7 |