(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Methyl-3-pyridinemethanol, 5-Hydroxymethyl-2-methylpyridine, (6-Methylpyridin-3-yl)methanol, 5-Hydroxymethyl-2-picoline
OR14843-25G
APOSOR14843-25GEA
220
EUR
APOSOR14843-25G
(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol
(6-Methyl-3-pyridinyl)methanol
Formel:
C₇H₉NO Molecular Weight: 123.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08692003 CAS-Nummer: 34107-46-5 |