4-Bromtoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1485-500G
APOSOR1485-500GEA 168 EUR
APOSOR1485-500G
4-Bromtoluol
4-Bromtoluol
Formel: C₇H₇Br
Siedepunkt: 183…184 °C
Schmelzpunkt: 26…29 °C
Dichte: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000109
CAS-Nummer: 106-38-7
EINECS: 203-391-8