5-Amino-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-amine
OR14852-250MG
APOSOR14852-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR14852-250MG
5-Amino-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol 95%
5-Amino-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole
Formel:
C₈H₇N₃S Molecular Weight: 177,23 g/mol Schmelzpunkt: 152…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003159 CAS-Nummer: 17467-15-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |