5-Methylthien-2-yl isocyanate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR14873-1G
OR14873-250MG
OR14873-500MG
APOSOR14873-1GEA
203
EUR
APOSOR14873-1G
APOSOR14873-250MG
APOSOR14873-500MG
5-Methylthien-2-yl isocyanate 97%
5-Methylthien-2-yl isocyanate
May form small amount of sediment
Formel:
C₆H₅NOS Siedepunkt: 94 °C (53 mm Hg) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09817547 CAS-Nummer: 76536-99-7 UN: 2206 ADR: 6.1,III |