5-Bromo-1-methylindoline 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-bromo-1-methylindoline, 5-Bromo-2,3-dihydro-1-methyl-1H-indole
OR14883-1G
APOSOR14883-1GEA
0
EUR
APOSOR14883-1G
5-Bromo-1-methylindoline 90%
5-Bromo-1-methylindoline
Formel:
C₉H₁₀BrN Molecular Weight: 212,086 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09817498 CAS-Nummer: 99848-78-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |