1-(4-Bromphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Bromphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol
OR14885-250MG
APOSOR14885-250MGEA 39.3 EUR
APOSOR14885-250MG
1-(4-Bromphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol 97%
1-(4-Bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09817558
CAS-Nummer: 62546-27-4