1-Methylindoline-5-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Formyl-1-methylindoline, 2,3-Dihydro-1-methyl-1H-indole-5-carboxaldehyde
OR14889-50MG
APOSOR14889-50MGEA
21.9
EUR
APOSOR14889-50MG
1-Methylindoline-5-carboxaldehyde 97%
1-Methylindoline-5-carboxaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₁NO Molecular Weight: 161,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03208513 CAS-Nummer: 60082-02-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |