15-Hydroxypentadecansäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1489-1G
APOSOR1489-1GEA 31.9 EUR
APOSOR1489-1G
15-Hydroxypentadecansäure 99%
15-Hydroxypentadecanoic acid
Formel: C₁₅H₃₀O₃
Molecular Weight: 258.40 g/mol
Schmelzpunkt: 84…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039535
CAS-Nummer: 4617-33-8
EINECS: 225-026-1