[2-(Thien-2-yl)pyrimidin-5-yl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-[5-(Hydroxymethyl)pyrimidin-2-yl]thiophene, 5-(Hydroxymethyl)-2-(thien-2-yl)pyrimidine
OR14895-250MG
APOSOR14895-250MGEA 232 EUR
APOSOR14895-250MG
[2-(Thien-2-yl)pyrimidin-5-yl]methanol 97%
[2-(Thien-2-yl)pyrimidin-5-yl]methanol
Formel: C₉H₈N₂OS
Molecular Weight: 192,238 g/mol
Schmelzpunkt: 115,5…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09863233
CAS-Nummer: 921939-13-1