7-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR14910-100MG
APOSOR14910-100MGEA
0
EUR
APOSOR14910-100MG
7-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole 97%
7-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Formel:
C₁₀H₁₂N₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09879961 CAS-Nummer: 937795-97-6 UN: 3259 ADR: 8,III |