4-(3-Bromothien-2-yl)phenacyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Bromo-1-[4-(3-bromothiophen-2-yl)phenyl]ethan-1-one
OR14920-250MG
APOSOR14920-250MGEA
174
EUR
APOSOR14920-250MG
4-(3-Bromothien-2-yl)phenacyl bromide 97%
4-(3-Bromothien-2-yl)phenacyl bromide
Formel:
C₁₂H₈Br₂OS Molecular Weight: 360,064 g/mol Schmelzpunkt: 45…47,5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09879969 CAS-Nummer: 944450-89-9 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |