4-((2-(Bromomethyl)phenyl)sulphonyl)morpholine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-[(Morpholin-4-yl)sulphonyl]benzyl bromide
OR14926-100MG
APOSOR14926-100MGEA
36.4
EUR
APOSOR14926-100MG
4-((2-(Bromomethyl)phenyl)sulphonyl)morpholine 95%
4-((2-(Bromomethyl)phenyl)sulphonyl)morpholine
Formel:
C₁₁H₁₄BrNO₃S Molecular Weight: 320,2 g/mol Schmelzpunkt: 71,5…73.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09879984 CAS-Nummer: 941717-06-2 UN: 3261 ADR: 8,I |