tert-Butyl-2-(chlormethyl)benzoat, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR14927-1G
APOSOR14927-1GEA 0 EUR
APOSOR14927-1G
tert-Butyl-2-(chlormethyl)benzoat, technische Qualität
tert-Butyl-2-(chlormethyl)benzoat
Formel: C₁₂H₁₅ClO₂
Siedepunkt: 110 °C/0,2mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02180887
CAS-Nummer: 950603-44-8
UN: 3265
ADR: 8,III