7-Bromo-1-methyl-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR14929-250MG
APOSOR14929-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR14929-250MG
7-Bromo-1-methyl-1H-indole 95%
7-Bromo-1-methyl-1H-indole
Formel: C₉H₈BrN
Schmelzpunkt: 50,5…53 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09879960
CAS-Nummer: 280752-68-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III