2-(Thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14935-250MG
APOSOR14935-250MGEA
92.8
EUR
APOSOR14935-250MG
2-(Thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxaldehyde 97%
2-(Thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxaldehyde
Formel:
C₉H₆N₂OS Molecular Weight: 190,222 g/mol Schmelzpunkt: 183…184 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09817553 CAS-Nummer: 921939-12-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |