4-(Hydroxymethyl)-4-(thien-2-yl)tetrahydro-2H-pyran
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methanol
OR14941-1G
APOSOR14941-1GEA
296
EUR
APOSOR14941-1G
4-(Hydroxymethyl)-4-(thien-2-yl)tetrahydro-2H-pyran
4-(Hydroxymethyl)-4-(thien-2-yl)tetrahydro-2H-pyran
Formel:
C₁₀H₁₄O₂S Molecular Weight: 198,282 g/mol Schmelzpunkt: 78…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09879932 CAS-Nummer: 906352-94-1 |