1-Methyl-1H-indole-7-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Cyano-1-methyl-1H-indole
OR14945-100MG
APOSOR14945-100MGEA
87
EUR
APOSOR14945-100MG
1-Methyl-1H-indole-7-carbonitrile 97%
1-Methyl-1H-indole-7-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₈N₂ Molecular Weight: 156,184 g/mol Schmelzpunkt: 67,5…69.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09263864 CAS-Nummer: 52951-14-1 |