3-Chloro-6-(2-methoxyphenyl)pyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14962-250MG
APOSOR14962-250MGEA 203 EUR
APOSOR14962-250MG
3-Chloro-6-(2-methoxyphenyl)pyridazine
3-Chloro-6-(2-methoxyphenyl)pyridazine
Formel: C₁₁H₉ClN₂O
Schmelzpunkt: 122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06801341
CAS-Nummer: 949468-94-4