3-Amino-6-(phenylthio)pyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14967-100MG
APOSOR14967-100MGEA
250
EUR
APOSOR14967-100MG
3-Amino-6-(phenylthio)pyridazine
3-Amino-6-(phenylthio)pyridazine
Formel:
C₁₀H₉N₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06801350 CAS-Nummer: 90844-35-2 |