3-Amino-6-(4-methoxyphenyl)pyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14971-100MG
APOSOR14971-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR14971-100MG
3-Amino-6-(4-methoxyphenyl)pyridazine
3-Amino-6-(4-methoxyphenyl)pyridazine
Formel:
C₁₁H₁₁N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06801353 CAS-Nummer: 4776-87-8 |